Merck
1287642
USP
Gadoteridol Związek pokrewny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
10-(2-Hydroxypropyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid, HP-DO3A
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoteridol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1(CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)CC(O)C
InChI
1S/C17H32N4O7/c1-14(22)10-18-2-4-19(11-15(23)24)6-8-21(13-17(27)28)9-7-20(5-3-18)12-16(25)26/h14,22H,2-13H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI key
IQUHNCOJRJBMSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Gadoteridol Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Gadoteridol
  • Gadoteridol Injection
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)