Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fucose
manufacturer/tradename
USP
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 150-153 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 82-85 °C (lit.) |
| API family fucose | API family fludeoxyglucose | API family s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine | API family sucrose |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-fukoza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?