Przejdź do
1286141
USP
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl](methyl)amino}ethyl)phenyl)formamide fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
(C20H26N2O4)2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
832.94
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol 
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl](methyl)amino}ethyl)phenyl)formamide fumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14666071A000501021077
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
formoterol 
API family
-
API family
rosuvastatin
API family
felodipine, nitrendipine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)