Przejdź do zawartości
1279021
USP
Związek B związany z fluorouracylem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127205
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluorouracil
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
InChI key
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Fluorouracil Related Compound B - wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Fluorouracil
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)