Merck
1269378
USP
Febantel Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.35
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
febantel
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c3ccccc3)c1cc2[nH]c(nc2cc1)COC
InChI
1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
CFQMARFZCOQJMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Febantel Related Compound B USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Febantel Związek pokrewny B
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)