Merck
1269323
USP
Związek pokrewny felbamatu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Phenyl-1,3-propanediol monocarbamate, 3-Hydroxy-2-phenylpropyl carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
felbamate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)OCC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
InChI key
JQVQIZWJBLGVRW-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Felbamate Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Felbamate
  • Felbamate zawiesina doustna
  • Felbamate Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)