Przejdź do
1265752
USP
Laurynian etylu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769671
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethyl laurate
manufacturer/tradename
USP
bp
269 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny laurynianu etylu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W244104W24411207523
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Kosher, natural
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
bp
269 °C (lit.)
bp
269 °C (lit.)
bp
269 °C (lit.)
bp
269 °C (lit.)
API family
ethyl laurate
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laurynian etylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)