Merck
1238240
USP
Eprosartan Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(Thiophen-2-ylmethyl)malonic acid, (2-Thenyl)malonic acid, 2-(2-Thienylmethyl)propanedioic acid, NSC 39209
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eprosartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C8H8O4S/c9-7(10)6(8(11)12)4-5-2-1-3-13-5/h1-3,6H,4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
PGGOEUVKDHKGKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Eprosartan Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)