Przejdź do
1235999
USP
Chlorowodorek efedryny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3630391
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ephedrine
manufacturer/tradename
USP
mp
216-220 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku efedryny USP do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowania roztworu wzorcowego, czułości i przydatności systemu do oznaczeń i analizy zanieczyszczeń chlorowodorku efedryny przy użyciu chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem UV.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek efedryny
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)