Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ecamsule
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CC21C(C(CC2)C(=Cc3ccc(cc3)C=C4C5C(C(CC5)(C4=O)C[S](=O)(=O)O)(C)C)C1=O)(C)C.N(CCO)(CCO)CCO.N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C28H34O8S2.2C6H15NO3/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36;2*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36);2*8-10H,1-6H2
InChI key
BNCJQBCYKLERPY-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family ecamsule | API family ecamsule | API family ecamsule | API family ecamsule |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?