Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5900,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
doxorubicin
manufacturer/tradename
USP
mp
216 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
General description
Application
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Epirubicin Hydrochloride
- Epirubicin Hydrochloride Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) |
| API family doxorubicin | API family doxorubicin | API family doxorubicin | API family doxorubicin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxorubicin hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?