Przejdź do
1225522
USP
Związek B związany z doksepiną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
224-821-0
NACRES:
NA.24
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
doxepin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(CCCC1(c2c(cccc2)OCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
InChI key
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Doxepin Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Doxepin Hydrochloride
  • Chlorowodorek doksepiny kapsułki
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1225511PHR89241225533
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
doxepin
API family
doxepin
API family
doxepin
API family
doxepin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z doksepiną
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)