Przejdź do
1225496
USP
Związek pokrewny doksazosyny G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.67
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
doxazosin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[nH]1c2c(c(n[c]1=O)N)cc(c(c2)OC)OC
InChI
1S/C10H11N3O3.ClH/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)12-10(14)13-9(5)11;/h3-4H,1-2H3,(H3,11,12,13,14);1H
InChI key
DRRJLUGFNPKNAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Doxazosin Related Compound G - wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Doxazosin Tablets.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
144977710757991604596
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
doxazosin
API family
nadolol
API family
bisoprolol
API family
rivaroxaban
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)