Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1970,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
digoxin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI key
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Gene Information
human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486)
General description
Application
- Digoxin Tablets
- Digoxin Injection
- Digoxin Oral Solution
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family digoxin | API family digoxin | API family digoxin | API family digoxin |
| Gene Information human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486) | Gene Information human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486) | Gene Information human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486) | Gene Information human ... ATP1A1(476), ATP1A2(477), ATP1A3(478), ATP1A4(480), ATP1B1(481), ATP1B2(482), ATP1B3(483), FXYD2(486) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digoxin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?