Przejdź do
1175800
USP
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Deutero N-Nitrosodimethylamine RS (NDMA-d6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2D6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146667414666071466652
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
single component solution (solution in methanol)
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
17829-05-9 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)