Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2)2NH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3550356
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyclophosphamide
manufacturer/tradename
USP
mp
212-214 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cl.ClCCNCCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?