Przejdź do
1134153
USP
Cilostazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cilostazol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
InChI key
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Cilostazol is a potent cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitor. It is mainly used as antiplatelet agent.
Application
Cilostazol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cilostazol Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1503C07371134175
Cilostazol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134153
Cilostazol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1134153
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostazol
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)