Merck
1087870
USP
Kandesartan cyleksetyl Związek pokrewny G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Candesartan, 2-Ethoxy 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}benzimidazole-7-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.45
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
candesartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)O
InChI
1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
InChI key
HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Candesartan cilexetil Related Compound G Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Candesartan Cilexetil
  • Tabletki kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu
  • Tabletki kandesartanu cyleksetylu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)