Przejdź do
1086866
USP
(-)-hydroksycytrynian wapnia
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
150 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O8)2 · Ca3 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcium (-)-hydroxycitrate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)[C@@](O)([C@H](O)C(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
InChI key
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny (-)-hydroksycytrynianu wapnia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Sproszkowany ekstrakt hydroksycytrynianu garcynii
  • Sproszkowana Garcinia cambogia
  • Garcinia cambogia
  • Sproszkowana Garcinia indica
  • Garcinia indica
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108635610868001086822
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
calcium (-)-hydroxycitrate
API family
calcium ascorbate
API family
calcium gluceptate
API family
calcium gluconate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)