Przejdź do
1078799
USP
Chlorowodorek bupropionu Związek pokrewny F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(3-Chlorophenyl)-1-hydroxy-2-propanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
40 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
7150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bupropion
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(O)C(=O)C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
InChI key
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bupropion Hydrochloride Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107876610787441134299
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
bupropion
API family
bupropion
API family
bupropion
API family
citalopram
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)