Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1640,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betaine
manufacturer/tradename
USP
mp
241-242 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family betaine | API family betaine | API family amantadine | API family dipivefrine, adrenaline |
| Gene Information human ... BHMT(635), BHMT2(23743) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?