Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benazepril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C22H24N2O5/c25-20(26)14-24-19-9-5-4-8-16(19)11-13-17(21(24)27)23-18(22(28)29)12-10-15-6-2-1-3-7-15/h1-9,17-18,23H,10-14H2,(H,25,26)(H,28,29)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
MADRIHWFJGRSBP-ROUUACIJSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Benazepril Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Amlodipine and Benazepril Hydrochloride Capsules (Kapsułki amlodypiny i chlorowodorku benazeprylu)
- Chlorowodorek benazeprylu
- Chlorowodorek benazeprylu i hydrochlorotiazyd w tabletkach
- Benazepril Hydrochloride Tablets
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril Związek pokrewny C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?