Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atazanavir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].N(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)(C)C)Cc3ccccc3)Cc1ccc(cc1)c2ncccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C38H52N6O7.H2O4S/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28;1-5(2,3)4/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47);(H2,1,2,3,4)/t29-,30-,31+,32+;/m0./s1
InChI key
DQSGVVGOPRWTKI-QVFAWCHISA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan atazanawiru
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?