Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)N
InChI
1S/C18H24N2O3/c1-12(9-13-3-6-15(23-2)7-4-13)20-11-18(22)14-5-8-17(21)16(19)10-14/h3-8,10,12,18,20-22H,9,11,19H2,1-2H3
InChI key
AMISPUNGCBUARA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?