Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5530,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
5-amino-2,4,6-triiodo-n-methylisophthalamic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC)I)C(=O)O)I)N
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-14-8(15)2-4(10)3(9(16)17)6(12)7(13)5(2)11/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI key
AKXKBAWZIVNNJR-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family 5-amino-2,4,6-triiodo-n-methylisophthalamic acid | API family iodipamide | API family diatrizoic acid | API family iotalamic acid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?