Przejdź do
1019428
USP
Tiol amifostyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
WR-1065, 2-[(3-Aminopropyl)amino]ethanethiol dihydrochloride, WR-1065 dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H14N2S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amifostine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NCCCNCCS
InChI
1S/C5H14N2S.2ClH/c6-2-1-3-7-4-5-8;;/h7-8H,1-6H2;2*1H
InChI key
XDRLRDHLCIFZIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny tiolu amifostyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Amifostine
  • Amifostyna do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
WR-1065 is a cytoprotective cell-permeable ROS scavenge and an active metabolite of Amifostine.
WR-1065 is cytoprotective cell-permeable reactive oxygen species scavenger and p53 activator and re-activator. Recently shown to have antiretroviral activity and an active metabolite of Amifostine which selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101941710194061376006
Amifostyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019406
Amifostyna
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
amifostine
API family
amifostine
API family
amifostine
API family
mecamylamine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiol amifostyny
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)