Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aloin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Aloe
- Aloe Vera Leaf Dry Juice
- Aloe Vera Leaf Juice
- Aloe Vera Leaf Juice Concentrate
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family aloin | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?