Przejdź do
1012134
USP
Toksylan disiarczanu ademetioniny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34N6O16S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
766.80
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ademetionine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S+](C[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3c4ncnc(c4nc3)N)(CC[C@H](N)C(=O)O)C.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/p-3/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI key
XDCFCHNAIMYBAZ-XQVUROGGSA-K
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny tosylanu disiarczanu ademetioniny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak S-Adenosyl-l-methionine Disulfate Tosylate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101211210610051012950
USP
USP
1012950
Alliin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
ademetionine
API family
s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine
API family
benztropine
API family
alliin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toksylan disiarczanu ademetioniny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)