Przejdź do
1004001
USP
Standardowa temperatura topnienia acetanilidu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606468
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.65 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
API family
acetanilide
autoignition temp.
1004 °F
manufacturer/tradename
USP
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, has been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ten wzorzec referencyjny USP jest przeznaczony do stosowania w określonych testach i badaniach jakości.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10861003042PHR1530
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vapor density
4.65 (vs air)
vapor density
4.65 (vs air)
vapor density
4.65 (vs air)
vapor density
4.65 (vs air)
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)