Przejdź do
1000532
USP
Mieszanina odpowiednia dla systemu akarbozy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acarbose
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Acarbose System Suitability Mixture is a defined mixture of Acarbose and related saccharides used for verifying chromatographic system performance in the analysis of acarbose formulations. It supports method validation and assay reproducibility.
The USP biologics carbohydrates category includes a variety of carbohydrate-based substances that are essential in the development and manufacturing of therapeutic products. These carbohydrates play crucial roles in biological processes and are often utilized as excipients, stabilizers, or active ingredients in pharmaceuticals. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of carbohydrate therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Acarbose System Suitability Mixture Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Acarbose
  • Akarboza Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
104434516202201012928
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
form
solid
form
-
form
-
form
-
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)