Merck
SY3H98B97262
Synthonix Corporation
2-Amino-6-chloro-4-morpholinopyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
6-chloro-4-morpholinopyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-8-5-7(6-9(11)12-8)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4H2,(H2,11,12)
Klucz InChI
VLYQPOZBBSPQDR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74669.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74669.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)