Przejdź do
PHL83243
Manassantin A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Saucernetin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H52O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.86
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C1c4cc(c(cc4)OCCC(O)c5cc(c(cc5)OC)OC)OC)C)C)c2cc(c(cc2)OCCC(O)c3cc(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
InChI key
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83244PHL83524PHL89554
Manassantin A phyproof® Reference Substance
PHL83243
Manassantin A
Manassantin B phyproof® Reference Substance
PHL83244
Manassantin B
Mahanimbine phyproof® Reference Substance
PHL83524
Mahanimbine
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)