Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
4.0000% (40′000 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 4.0000% (40′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | description 5.0000% (50′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | description 1.0000% (10′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | description 2.0000% (20′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) |
| grade certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | grade certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | grade certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) | grade certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified) |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| concentration 4.0000% (40′000 ppm) | concentration 5.0000% (50′000 ppm) | concentration 1.0000% (10′000 ppm) | concentration 2.0000% (20′000 ppm) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur in Odourless Kerosene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?