Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
3.0000% (30′000 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur in Odourless Kerosene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?