Merck
KRSU02
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0010% (10 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.0010% (10 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur in Odourless Kerosene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)