Kluczowe dokumenty
ES5544
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 123151-CCO-F2
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3.0 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
wielkość cząstki
3 μm
Opis ogólny
ChromegaChiral CCO F2 to faza 2-fluoro-5-metylofenylocelulozowa, która może być stosowana w SFC lub HPLC. Dodanie atomu fluoru do struktury fenylokarbaminianu celulozy może być przydatne w promowaniu fluorofilowego mechanizmu retencji, który może zapewnić lepszą retencję związków fluorowanych. Fluorofilowy mechanizm retencji może być szczególnie przydatny w chemii medycznej i odkrywaniu leków, gdzie ponad jedna trzecia nowo zatwierdzonych leków małocząsteczkowych zawiera fluor.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)