Przejdź do
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR401RBCR385RFAP80868
vibrant-m
FAP80868
Aflas in maize
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
description
reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Fera Science Ltd
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
reference material
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)