Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
erythromycin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O.CC[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(O)C[C@H](C)C(=O)C(C)[C@@H](O)[C@@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H26O4S/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2-12H2,1H3,(H,13,14,15)/t18-,19+,20?,21+,22-,23-,24-,25?,26-,28+,29+,30+,31-,32-,34-,35-,36+,37+;/m0./s1
InChI key
SKDGGFHGLZBNBC-CAHOBLCESA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythromycin estolate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?