Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
trazodone
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
InChI key
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A4(6532)
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| form solid | form - | form solid | form - |
| format mixture | format neat | format neat | format - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?