Przejdź do
BP226
Winian metaraminolu
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Metaraminol (+)-bitartrate salt, (−)-m-Hydroxyphenylpropanolamine bitartrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Winian metaraminolu BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Metaraminol InjectionMetaraminol
  • Tartrate
  • Packaging
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    PHR34261396003M4773
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    description
    United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    description
    -
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    -
    agency
    BP
    agency
    traceable to USP 1396003
    agency
    USP
    agency
    -
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    -
    storage temp.
    -
    storage temp.
    -
    Piktogramy
    Skull and crossbones
    Słowo ostrzegawcze
    Danger
    Kody zagrożeń
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Co się dzieje?
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)