Przejdź do
BP1271
Chlorowodorek mebeweryny
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Mebeverine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.01
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
mebeverine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CCCCOC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1)C(C)Cc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
InChI key
PLGQWYOULXPJRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Application
Chlorowodorek mebeweryny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Mebeverine TabletsMebeverine
  • Prolonged-release Capsules
  • Packaging
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w Farmakopei Brytyjskiej.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    Y0002079BP1272BP1273
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    form
    solid
    form
    -
    form
    solid
    form
    liquid
    format
    neat
    format
    -
    format
    mixture
    format
    neat
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Chlorowodorek mebeweryny
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Słowo ostrzegawcze
    Warning
    Kody zagrożeń
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    Co się dzieje?
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)