Przejdź do
BP114
Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
6,11-Dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
dothiepin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
86-88 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13
InChI
1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2
InChI key
JGJDEWXZEIHBNW-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dosulepin Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    BP13612255111225500
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    description
    United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    USP
    form
    solid
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    Co się dzieje?
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)