Przejdź do
98936
Methacrylamide
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.10
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
605397
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
106-110 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109606
description
analytical standard
description
98%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methacrylamide
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)