Przejdź do
97583
N-(2-aminoetylo)etanoloamina
analytical standard
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
308,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
506012
MDL number:
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
291.2 °F
flash_point_c
144 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-41-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)