Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17F5N2O2
Masa cząsteczkowa:
412.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Cyflufenamid jest zapobiegawczym i leczniczym fungicydem amidoksynowym do zwalczania mączniaka prawdziwego w zbożach i innych uprawach. Charakteryzuje się niską rozpuszczalnością w wodzie i jest nielotny. Jest zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone dla cyflufenamidu (suma cyflufenamidu Z i jego izomeru E), wyrażonego jako cyflufenamid zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/476 w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 0,2 mg/kg.
Application
Środowisko
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?