Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥ 98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
InChI key
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
Reactant in:
- Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Organic light emitting diodes (OLEDs)
- Anti inflammatory agents
- Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
- Agents for cancer and malaria therapy
- Antifungal and antibacterial agents
- Fluorescent probes
Reactant in:
- Difluorohydroxylation reactions†
- Mannich-type reactions†
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description analytical standard | description technical grade, 95% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade technical grade |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| assay ≥ 98.0% (GC) | assay 95% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylindole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?