Przejdź do
96355
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2(C6H10NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.36
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
2079179
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 38 °C)
assay
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
318.2 °F - closed cup
flash_point_c
159 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)