Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)10NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.31
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1738591
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
InChI key
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Diaminodecane
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?