Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2855-13-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?