Merck
95065
Terbuthylazine Metabolite MT23-GS16984
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
6-(tert-Butylamino)-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione, Terbuthylazine-TP MT23 (LM5)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)